Läs mer
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Produktkod. 17245714 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Ingår ej
Ingår ej
Intern plugg med dubbla lägen
Keps med dubbla lägen
Plugg tätning
Material:
Polypropenharts
Polypropylen USP klass VI-harts
Polystyren
Förpackningsmängd:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs
1000 rör/påse, 1 påse/förpackning
1000/Förpackning
125 rör/påse, 8 påsar/Cs
125/Förpackning, 1000/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/förpackningar
3000 rör/påse, 1 påse/Cs
3000/Förpackning
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 500
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Material Förpackningsmängd Färg unitSize
17245714 Ingår ej Polypropenharts 1000/Förpackning Klart Paket med 1000
16684072 Keps med dubbla lägen Polystyren 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs Naturlig -
16674072 Keps med dubbla lägen Polypropenharts 125 rör/påse, 8 påsar/Cs Naturlig -
16694072 Keps med dubbla lägen Polypropenharts 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs Naturlig -
16664072 Keps med dubbla lägen Polystyren 125 rör/påse, 8 påsar/Cs Naturlig Paket med 1000
16614082 Plugg tätning Polypropenharts 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs Naturlig -
16604082 Plugg tätning Polystyren 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs Naturlig Paket med 500
16634072 Intern plugg med dubbla lägen Polystyren 1000 rör/påse, 1 påse/Cs Naturlig -
16634082 Ingår ej Polypropylen USP klass VI-harts 1000 rör/påse, 1 påse/förpackning Naturlig -
16654072 Ingår ej Polypropenharts 125 rör/påse, 8 påsar/Cs Naturlig -
16644082 Ingår ej Polypropylen USP klass VI-harts 25 tuber/påse, 20 påsar/förpackningar Naturlig -
16624072 Ingår ej Polypropenharts 3000 rör/påse, 1 påse/Cs Naturlig -
16624082 Ingår ej Polystyren 1000 rör/påse, 1 påse/förpackning Naturlig -
16644072 Ingår ej Polystyren 125 rör/påse, 8 påsar/Cs Naturlig -
17275704 Ingår ej Polystyren 3000/Förpackning Klart -
17285704 Ingår ej Polypropenharts 1000/Förpackning Naturlig -
17255714 Keps med dubbla lägen Polypropenharts 1000/Förpackning Naturlig -
17235714 Ingår ej Polypropenharts 1000/Förpackning Blått -
17225714 Ingår ej Polypropenharts 1000/Förpackning Lila -
17215714 Ingår ej Polypropenharts 1000/Förpackning Rött -
17205714 Ingår ej Polypropenharts 1000/Förpackning Orange -
17275714 Ingår ej Polypropenharts 125/Förpackning, 1000/Cs Naturlig -
17265714 Ingår ej Polystyren 125/Förpackning, 1000/Cs Naturlig Paket med 125
17295704 Ingår ej Polypropenharts 1000/Förpackning Gult -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Produktkod. 17245714 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 33118080009
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Kulturrör
  • För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Kan frysas till -80 °C
  • Täta med plugg eller dubbla positionslock
  • Gjord i USA
Specifikationer
Diameter (metrisk) 12 mm
Max. RCF 3000 RCF
Produkttyp Odlingsrör
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Förslutningstyp Ingår ej
Färg Klart
Längd (metrisk) 75 mm
Material Polypropenharts
Disponibel Engångsbruk
Förpackningsmängd 1000/Förpackning
Bredd (metrisk) 12 mm
För användning med (utrustning) För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)