Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Cellkulturrör
- Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Produktkod. 17265714 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Ej inkluderad
Ingår ej
Intern plugg med dubbla lägen
Keps med dubbla lägen
Plugg tätning
Material:
Polypropenharts
Polypropylene Resin
Polystyren
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Kvantitet:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs
1000 slangar/påse, 1 påse/cs
1000/Förpackning
1000/boîte
125 rör/påse, 8 påsar/Cs
125/Förpackning, 1000/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 rör/påse, 1 påse/Cs
3000/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 500
24 product options available for selection
| Produktkod. | Förslutningstyp | Material | Färg | Kvantitet | Förpackningsstorlek |
|---|---|---|---|---|---|
| 17265714 | Ingår ej | Polystyren | Naturlig | 125/Förpackning, 1000/Cs | Paket med 125 |
| 16684072 | Keps med dubbla lägen | Polystyren | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | - |
| 16674072 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | - |
| 16694072 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | - |
| 16664072 | Keps med dubbla lägen | Polystyren | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | Paket med 1000 |
| 16614082 | Plugg tätning | Polypropenharts | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | - |
| 16604082 | Plugg tätning | Polystyren | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | Paket med 500 |
| 16634072 | Intern plugg med dubbla lägen | Polystyren | Naturlig | 1000 rör/påse, 1 påse/Cs | - |
| 16634082 | Ej inkluderad | Polypropylene Resin | Naturlig | 1000 slangar/påse, 1 påse/cs | - |
| 16654072 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | - |
| 16644082 | Ej inkluderad | Polypropylene Resin | Naturlig | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton | - |
| 16624072 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 3000 rör/påse, 1 påse/Cs | - |
| 16624082 | Ej inkluderad | Polystyren | Naturlig | 1000 slangar/påse, 1 påse/cs | - |
| 16644072 | Ingår ej | Polystyren | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | - |
| 17275704 | Ingår ej | Polystyren | Klart | 3000/Förpackning | - |
| 17285704 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 1000/Förpackning | - |
| 17255714 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | Naturlig | 1000/Förpackning | - |
| 17235714 | Ingår ej | Polypropenharts | Blått | 1000/Förpackning | - |
| 17245714 | Ingår ej | Polypropenharts | Klart | 1000/Förpackning | Paket med 1000 |
| 17225714 | Ingår ej | Polypropenharts | Lila | 1000/Förpackning | - |
| 17215714 | Ingår ej | Polypropenharts | Rött | 1000/Förpackning | - |
| 17205714 | Ingår ej | Polypropenharts | Orange | 1000/Förpackning | - |
| 17275714 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 125/Förpackning, 1000/Cs | - |
| 17295704 | Ingår ej | Polypropenharts | Gult | 1000/boîte | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Product Code.
17265714
Supplier
Labcon
Supplier No.
33253500009
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
132.00 SEK
120.80 SEK / Paket med 125
Save 11.20 SEK
8% Av
I lager
Logga in för att se lagersaldo.
Logga in för att se lagersaldo.
Description
- Kulturrör
- För cellodling och allmän laboratorieanvändning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kan frysas till -80 °C
- Täta med plugg eller dubbla positionslock
- Gjord i USA
Specifications
Specifications
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Färg | Naturlig |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polystyren |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 125/Förpackning, 1000/Cs |
| Bredd (metrisk) | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | För cellodling och allmänt laboratoriebruk |
| Produktlinje | SuperClear |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Max. RCF | 1500 RCF |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |
| Show More Show Less |