Läs mer
- Home
- Products
- Rör
- Cellkulturrör
- Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Labcon SuperClear™ 12 x 75 mm kulturrör
Product Code. 17295704 Shop All Labcon Products
Change view
Click to view available options
Förslutningstyp:
Ej inkluderad
Ingår ej
Intern plugg med dubbla lägen
Keps med dubbla lägen
Plugg tätning
Material:
Polypropenharts
Polypropylene Resin
Polystyren
Färg:
Blått
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Kvantitet:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs
1000 slangar/påse, 1 påse/cs
1000/Förpackning
1000/boîte
125 rör/påse, 8 påsar/Cs
125/Förpackning, 1000/Cs
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs
25 tubes / sachet, 20 sachets / carton
3000 rör/påse, 1 påse/Cs
3000/Förpackning
Unit Size:
Paket med 1000
Paket med 125
Paket med 500
24 product options available for selection
| Product Code. | Förslutningstyp | Material | Färg | Kvantitet | Unit Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 17295704 | Ingår ej | Polypropenharts | Gult | 1000/boîte | - |
| 16684072 | Keps med dubbla lägen | Polystyren | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | - |
| 16674072 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | - |
| 16694072 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | - |
| 16664072 | Keps med dubbla lägen | Polystyren | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | Paket med 1000 |
| 16614082 | Plugg tätning | Polypropenharts | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | - |
| 16604082 | Plugg tätning | Polystyren | Naturlig | 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs | Paket med 500 |
| 16634072 | Intern plugg med dubbla lägen | Polystyren | Naturlig | 1000 rör/påse, 1 påse/Cs | - |
| 16634082 | Ej inkluderad | Polypropylene Resin | Naturlig | 1000 slangar/påse, 1 påse/cs | - |
| 16654072 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | - |
| 16644082 | Ej inkluderad | Polypropylene Resin | Naturlig | 25 tubes / sachet, 20 sachets / carton | - |
| 16624072 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 3000 rör/påse, 1 påse/Cs | - |
| 16624082 | Ej inkluderad | Polystyren | Naturlig | 1000 slangar/påse, 1 påse/cs | - |
| 16644072 | Ingår ej | Polystyren | Naturlig | 125 rör/påse, 8 påsar/Cs | - |
| 17275704 | Ingår ej | Polystyren | Klart | 3000/Förpackning | - |
| 17285704 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 1000/Förpackning | - |
| 17255714 | Keps med dubbla lägen | Polypropenharts | Naturlig | 1000/Förpackning | - |
| 17235714 | Ingår ej | Polypropenharts | Blått | 1000/Förpackning | - |
| 17245714 | Ingår ej | Polypropenharts | Klart | 1000/Förpackning | Paket med 1000 |
| 17225714 | Ingår ej | Polypropenharts | Lila | 1000/Förpackning | - |
| 17215714 | Ingår ej | Polypropenharts | Rött | 1000/Förpackning | - |
| 17205714 | Ingår ej | Polypropenharts | Orange | 1000/Förpackning | - |
| 17275714 | Ingår ej | Polypropenharts | Naturlig | 125/Förpackning, 1000/Cs | - |
| 17265714 | Ingår ej | Polystyren | Naturlig | 125/Förpackning, 1000/Cs | Paket med 125 |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Codice prodotto.
17295704
Fornitore
Labcon
N. del fornitore
33118020009
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
-
407.00 SEK
319.61 SEK / Paket med 1000
Save 87.39 SEK
21% Av
Beräknad leverans: 29-12-2026
Logga inför att se lagersaldo.
Logga inför att se lagersaldo.
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Kulturrör
- För cellodling och allmän laboratorieanvändning
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kan frysas till -80 °C
- Täta med plugg eller dubbla positionslock
- Gjord i USA
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Färg | Gult |
| Längd (metrisk) | 75 mm |
| Material | Polypropenharts |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Kvantitet | 1000/boîte |
| Bredd (metrisk) | 12 mm |
| För användning med (utrustning) | För cellodling och allmänt laboratoriebruk |
| Produktlinje | SuperClear |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Max. RCF | 3000 RCF |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Produkttyp | Odlingsrör |
| Vedi altri risultati Mostra meno risultati |
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?