Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Kulturrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16694082 Handla allt Labcon Produkter
Material:
Polypropenharts
Polystyren
Max. RCF:
1500 x g
3000 x g
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs.
125 rör/påse, 10 påsar/Cs.
125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16694082
Brand: Labcon™ 34263550009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SuperClear™ odlingsrör är idealiska för cellodling och allmän laboratorieanvändning.
  • Med extra tjocka väggar för att förhindra brott
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Gjord i USA
Specifikationer
Diameter (metrisk) 13 mm
Max. RCF 3000 x g
Produkttyp Rör med rund botten
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Färg Klart
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropenharts
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
För användning med (applikation) Cellkultur
Längd (engelska) 3,93 tum
Kvantitet 125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
Produktlinje SuperClear™
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 8 mL