Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 13 mm Dia. Kulturrör
Produktkod. 17557906 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Material:
Polypropenharts
Polystyren
Max. RCF:
1500 x g
3000 x g
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Kvantitet:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs.
125 rör/påse, 10 påsar/Cs.
125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Max. RCF Sterilitet Kvantitet Förpackningsstorlek
17557906 Polystyren 1500 x g Sterila 125 rör/påse, 10 påsar/Cs. -
16684082 Polypropenharts 3000 x g Icke-steril 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Paket med 1000
16694082 Polypropenharts 3000 x g Sterila 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Paket med 1000
16664082 Polypropenharts 3000 x g Icke-steril 1000 rör/påse, 1 påse/Cs. -
16674082 Polystyren 1500 x g Icke-steril 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. -
16654082 Polystyren 1500 x g Icke-steril 1000 rör/påse, 1 påse/Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17557906 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 34253550009
Beräknad leverans: 09-12-2026
SuperClear™ odlingsrör är idealiska för cellodling och allmän laboratorieanvändning.
  • Med extra tjocka väggar för att förhindra brott
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Gjord i USA
Specifikationer
Diameter (metrisk) 13 mm
Max. RCF 1500 x g
Produkttyp Odlingsrör
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP
Förslutningstyp Plugg
Färg Klart
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polystyren
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
För användning med (applikation) Cellkultur
Kvantitet 125 rör/påse, 10 påsar/Cs.
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 8 mL