Beskrivning
- Kulturrör
- För cellodling och allmän laboratorieanvändning
- Med extra tjocka väggar för att förhindra brott
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kapacitet: 14 ml
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Max. RCF | 3000 RCF |
| Produkttyp | Rör med rund botten |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Förslutningstyp | Ingår ej |
| Färg | Naturlig |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polypropenharts |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Visa mer |