Läs mer
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm kulturrör
Produktkod. 16684092 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Ingår ej
Keps med dubbla lägen
Material:
Polypropenharts
Polystyren
Förpackningsmängd:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs.
125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs.
Färg:
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Material Förpackningsmängd Färg unitSize
16684092 Ingår ej Polypropenharts 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Naturlig -
16644092 Keps med dubbla lägen Polypropenharts 1000 rör/påse, 1 påse/Cs. Naturlig -
16624092 Ingår ej Polypropenharts 1000 rör/påse, 1 påse/Cs. Naturlig -
16674092 Ingår ej Polypropenharts 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Naturlig -
16634092 Keps med dubbla lägen Polystyren 1000 rör/påse, 1 påse/Cs. Klart Paket med 1000
16614092 Ingår ej Polystyren 1000 rör/påse, 1 påse/Cs. Klart Paket med 1000
16654092 Ingår ej Polystyren 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Klart Paket med 1000
16604102 Keps med dubbla lägen Polypropenharts 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Naturlig -
16624102 Keps med dubbla lägen Polypropenharts 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs. Naturlig -
16694092 Keps med dubbla lägen Polystyren 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Klart -
16664092 Ingår ej Polystyren 125 rör/påse, 8 påsar/Cs. Klart -
16614102 Keps med dubbla lägen Polystyren 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs. Klart -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 16684092 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 35263550009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Add to basket
För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Kulturrör
  • För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Med extra tjocka väggar för att förhindra brott
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Kapacitet: 14 ml
  • Gjord i USA
Specifications
Diameter (metrisk) 17 mm
Max. RCF 3000 RCF
Produkttyp Rör med rund botten
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Förslutningstyp Ingår ej
Färg Naturlig
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropenharts
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
För användning med (applikation) Kultur
Längd (engelska) 3,93 tum
Förpackningsmängd 125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
Kvantitet 125 Tuber/påse
För användning med (utrustning) För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Bulkförpackning 125
Förslutning ingår Nej