Läs mer
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm kulturrör
Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Ingår ej
Keps med dubbla lägen
Material:
Polypropenharts
Polystyren
Förpackningsmängd:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs.
125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs.
Färg:
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Description
- Kulturrör
- För cellodling och allmän laboratorieanvändning
- Med extra tjocka väggar för att förhindra brott
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Kapacitet: 14 ml
- Gjord i USA
Specifications
Specifications
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Max. RCF | 1500 RCF |
| Produkttyp | Rör med rund botten |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Förslutningstyp | Keps med dubbla lägen |
| Färg | Naturlig |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Polypropenharts |
| Show More |