Läs mer
Labcon SuperClear™ 17 x 100 mm kulturrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16624102 Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Ingår ej
Keps med dubbla lägen
Material:
Polypropenharts
Polystyren
Förpackningsmängd:
1000 rör/påse, 1 påse/Cs.
125 rör/påse, 8 påsar/Cs.
25 tuber/påse, 20 påsar/Cs.
Färg:
Klart
Naturlig
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 16624102
Brand: Labcon 35363350009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Kulturrör
  • För cellodling och allmän laboratorieanvändning
  • Med extra tjocka väggar för att förhindra brott
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Kapacitet: 14 ml
  • Gjord i USA
Specifikationer
Stängningsmaterial Polyeten
Diameter (metrisk) 17 mm
Max. RCF 3000 RCF
Produkttyp Rör med rund botten
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Förslutningstyp Keps med dubbla lägen
Färg Naturlig
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polypropenharts
Disponibel Engångsbruk
Graderad Nej
För användning med (applikation) Kultur
Längd (engelska) 3,93 tum
Förpackningsmängd 25 tuber/påse, 20 påsar/Cs.
Kvantitet 25 tuber/påse
För användning med (utrustning) För cellodling och allmänt laboratoriebruk
Produktlinje SuperClear
Sterilitet Sterila
Kapacitet (metrisk) 14 mL
Bulkförpackning 25