Läs mer
Labcon SuperClear™ 2,0 mL fristående mikrocentrifugrör med skruvlock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16654112 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock
Förpackning:
50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 tuber/påse, 10 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förslutningstyp Förpackning unitSize
16654112 Ingår ej 500 tuber/påse, 10 påsar/Cs. -
16664112 Skruvlock 500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs. Paket med 500
16674112 Fäst mössa 50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs. -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16654112 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 36208700009
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Fristående rör med gjutna graderingar och märkningsfläck.
  • Mikrocentrifugrör med skruvlock
  • Fristående rör
  • Inkluderar gjutna graderingar och märkningsfläck
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 20 000 x G
  • Frysbar till -80 °C; Autoklaveringsbar
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Beskrivning Utan kepsar
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 2.0 mL
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 500 tuber/påse, 10 påsar/Cs.
Volym (metrisk) 2.0 mL
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugrör
Graderad Ja
Förslutningstyp Ingår ej
Max. RCF 20,000 RCF