Läs mer
Labcon SuperClear™ 2,0 mL fristående mikrocentrifugrör med skruvlock
Handla allt Labcon Produkter
Förslutningstyp:
Fäst mössa
Ingår ej
Skruvlock
Förpackning:
50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs.
500 tuber/påse, 10 påsar/Cs.
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Mikrocentrifugrör med skruvlock
- Fristående rör
- Inkluderar gjutna graderingar och märkningsfläck
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 20 000 x G
- Frysbar till -80 °C; Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Beskrivning | Med kepsar i separata påsar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 500 rör och 500 kapsyler i separata påsar/pk., 10 pk./Cs. |
| Volym (metrisk) | 2.0 mL |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Visa mer |