Beskrivning
- Mikrocentrifugrör med skruvlock
- Fristående rör
- Inkluderar gjutna graderingar och märkningsfläck
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Centrifugera till 20 000 x G
- Frysbar till -80 °C; Autoklaveringsbar
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Beskrivning | Med påsatta kepsar |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 2.0 mL |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 50 tuber/påse, 10 påsar/pk., 10 pk./Cs. |
| Volym (metrisk) | 2.0 mL |
| Visa mer |