Beskrivning
- Integrerad gjuten elastomer tätning
- Inkluderar formgjutna grader och skrivyta
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
- Centrifugera till 12 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Autoklaverbar (med påsatta lock)
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Material | Polypropen |
| nr per ärende | 1000/Cs. |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 500 slangar/påse, 2 påsar/cs. |
| Kvantitet | 500 Rör/Pk., 2 Pk./Cs. |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |