Läs mer
Labcon SuperClear™ Mikrocentrifugrör
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
Keps stil:
Bifogade mössor
Extra stora fästade mössor
Snap Cap
Beskrivning
- Mikrocentrifugrör
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Hög centrifugering
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Bifogade mössor |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 1,7 ml |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Förpackning | 50 / påse/10 påsar / Pk./10 Pk. / fall |
| Rena påståenden | ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen) |
| Sterilitet | Sterila |
| Visa mer |