Läs mer
Labcon SuperClear™ Mikrocentrifugrör
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7193990 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Bärnsten
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
1,7 ml
2,0 ml
Keps stil:
Bifogade mössor
Extra stora fästade mössor
Snap Cap
Produktkod. 16614012
Brand: Labcon 30228000009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med sidograderingar och frostad skrivyta
  • Mikrocentrifugrör
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Hög centrifugering
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Bifogade mössor
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
För användning med (applikation) Centrifugering
Förpackning 1000:- / återförslutningsbar påse 10 påsar / fodral
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och endotoxinfri (icke-pyrogen)
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear™ mikrocentrifugrör
Graderad Ja
Max. RCF 35,000 RCF