Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugrör med elastiska skruvlock
Produktkod. 17507926 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produkttyp:
Koniskt rör
Självstående rör
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sterilitet Produkttyp Volym (metrisk)
17507926 Icke-steril Självstående rör 0,5 ml
17517926 Sterila Självstående rör 0,5 ml
17537926 Sterila Självstående rör 1,5 ml
17527926 Icke-steril Självstående rör 1,5 ml
17577916 Sterila Självstående rör 2 ml
16684112 Icke-steril Självstående rör 2 ml
17597916 Sterila Koniskt rör 0,5 ml
17587916 Icke-steril Koniskt rör 0,5 ml
17567916 Sterila Koniskt rör 1,5 ml
17557916 Icke-steril Koniskt rör 1,5 ml
17557926 Sterila Koniskt rör 2 ml
17547926 Icke-steril Koniskt rör 2 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17507926 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 36438700009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mikrocentrifugrör med platta skruvlock.
  • Platta lock med integrerad elastomer tätning
  • Kepsen inkluderar en mjuk greppyta, gjutna graderingar och märkningsfläck
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Centrifugera till 20 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
Formatera Säckad
För användning med (applikation) Centrifugering
Höjd (metrisk) 44.5 mm
Förpackning 500 rör och 500 kapslar i separata påsar, 10 påsar/Cs.
Volym (metrisk) 0,5 ml
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear
Graderad Nej
Max. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 10.4 mm
Produkttyp Självstående rör