Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugrör med elastiska skruvlock
Código de producto. 17517926 Tienda Labcon Productos
Click to view available options
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produkttyp:
Koniskt rör
Självstående rör
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Código de producto. 17517926
Marca: Labcon™ 36438750009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mikrocentrifugrör med platta skruvlock.
  • Platta lock med integrerad elastomer tätning
  • Kepsen inkluderar en mjuk greppyta, gjutna graderingar och märkningsfläck
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Centrifugera till 20 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Especificaciones
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
Formatera Säckad
För användning med (applikation) Centrifugering
Höjd (metrisk) 45.5 mm
Förpackning 500 rör och 500 kapslar i separata påsar, 10 påsar/Cs.
Volym (metrisk) 0,5 ml
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Sterila
Produktlinje SuperClear
Graderad Nej
Max. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 10.4 mm
Produkttyp Självstående rör
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado