Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugrör med elastiska skruvlock
Produktkod. 17537926 Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produkttyp:
Koniskt rör
Självstående rör
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Produktkod. 17537926
Brand: Labcon™ 36538750009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mikrocentrifugrör med platta skruvlock.
  • Platta lock med integrerad elastomer tätning
  • Kepsen inkluderar en mjuk greppyta, gjutna graderingar och märkningsfläck
  • Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI Harts
  • Centrifugera till 20 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Keps stil Skruvlock
Certifikat och efterlevnad USP-klass VI
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
Formatera Säckad
För användning med (applikation) Centrifugering
Höjd (metrisk) 45.4 mm
Förpackning 500 rör och 500 kapslar i separata påsar, 10 påsar/Cs.
Volym (metrisk) 1,5 ml
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Sterila
Produktlinje SuperClear
Graderad Nej
Max. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 10.4 mm
Produkttyp Självstående rör