Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugrör med elastiska skruvlock
Handla allt Labcon Produkter
Sterilitet:
Icke-steril
Sterila
Produkttyp:
Koniskt rör
Självstående rör
Volym (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Beskrivning
- Platta lock med integrerad elastomer tätning
- Kepsen inkluderar en mjuk greppyta, gjutna graderingar och märkningsfläck
- Om steril, validerad sterilisering (ISO 11137) för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI Harts
- Centrifugera till 20 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Keps stil | Skruvlock |
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Naturlig |
| Material | Polypropenharts |
| Formatera | Säckad |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Höjd (metrisk) | 44.4 mm |
| Förpackning | 500 rör och 500 kapslar i separata påsar, 10 påsar/Cs. |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| Visa mer |