Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugrör utan lock, 1,7 ml
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16634012 Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Produktkod. 16634012
Brand: Labcon™ 30338700009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa mikrocentrifugrör är kompletta med sidograderingar och en frostad skrivyta.
  • Mikrocentrifugrör
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Hög centrifugering
  • Kan frysas till -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
Material Polypropenharts
Formatera Säckad
För användning med (applikation) Centrifugering
Höjd (metrisk) 39.3 mm
Antal per förpackning 500/Pk.
Förpackning 500 Tips/påse, 10 påsar/Cs.
Volym (metrisk) 1.7 mL
Rena påståenden ATP, RNas/DNas och Endotoxin-fri
Sterilitet Icke-steril
Produktlinje SuperClear
Graderad Nej
Max. RCF 20,000 RCF
Diameter (metrisk) 10.7 mm