Läs mer
Labcon™ SuperClear™ Mikrocentrifugrör utan lock, 1,7 ml
Handla allt Labcon Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Gult
Klart
Lila
Naturlig
Orange
Rött
Beskrivning
- Mikrocentrifugrör
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- Polypropen USP Klass VI harts
- Hög centrifugering
- Kan frysas till -80 °C
- Gjord i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP-klass VI |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Blått |
| Material | Polypropenharts |
| Formatera | Säckad |
| För användning med (applikation) | Centrifugering |
| Höjd (metrisk) | 39.3 mm |
| Antal per förpackning | 500/Pk. |
| Förpackning | 500 Rör/Pk., 10 Pk./Cs. |
| Volym (metrisk) | 1.7 mL |
| Visa mer |