Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 5 mL mikrocentrifugrör med skruvlock
Produktkod. 30058130 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30058130 10 ml
30058131 5 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30058130 Leverantör Labcon™ Leverantörsnummer 38148750009
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
De SuperClear™ Provtagnings- och transportrör är läckagesäkra, fristående rör. Möt IATA och USA DOT 95 kPa prestandaspecifikationer som krävs enligt lag vid transport av prover med mark eller flyg. Lämplig för användning i medicinska, diagnostiska och forskningslabb.
  • Provtagnings- och transportrör
  • Labcon; SuperClear™
  • Keps med integrerad gjuten elastomer tätning (för artiklar som levereras med lock)
  • Inkluderar formgjutna grader och skrivyta
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
  • Polypropen USP Klass VI harts; Centrifugera till 12 000 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaverbar (med påsatta lock)
  • Gjord i USA .
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015; IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
Produkttyp Transportrör (självstående)
Stängningsfärg Kricka
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Bottenform Konisk
Material Polypropen (medicinsk kvalitet)
Trådstil Utvändig
För användning med (applikation) Provsamling, transportrör
För användning med (utrustning) -80 °C frysar, kylar, centrifuger
Höjd (engelska) 94 mm
Examen Varje ml
nr per ärende 500
Paketkonfiguration 2 påsar med 500 rör och 2 påsar med 500 kapslar vardera
Antal per förpackning 500
RNase fri Ja
Sterilitet Sterila
Disponibel Engångsbruk
Max. Tvinga 12,000 x g
Graderad Ja
Förslutning ingår Nej
Stängningsmaterial Polyeten
Dnase Free Ja
Förslutningstyp Skruvlock med integrerad gjuten elastomer tätning
Lämplig för ändamålet Sterila