Läs mer
Labcon™ SuperClear™ 5 mL mikrocentrifugrör med skruvlock
Handla allt Labcon Produkter
Kapacitet (metrisk):
5 ml
10 ml
Beskrivning
- Provtagnings- och transportrör
- Labcon; SuperClear™
- Keps med integrerad gjuten elastomer tätning (för artiklar som levereras med lock)
- Inkluderar formgjutna grader och skrivyta
- ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
- IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
- Polypropen USP Klass VI harts; Centrifugera till 12 000 x G
- Kan frysas till -80 °C
- Autoklaverbar (med påsatta lock)
- Gjord i USA .
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001:2015; IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover |
| Produkttyp | Transportrör (självstående) |
| Stängningsfärg | Kricka |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 5 ml |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen (medicinsk kvalitet) |
| Trådstil | Utvändig |
| För användning med (applikation) | Provsamling, transportrör |
| För användning med (utrustning) | -80 °C frysar, kylar, centrifuger |
| Visa mer |