Läs mer
Labcon SuperClear™ 5 mL mikrocentrifugrör med skruvlock
Produktkod. 17294913 Handla allt Labcon Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
17294913 10 ml
1 options
Produktkod. 17294913 Leverantör Labcon Leverantörsnummer 38148700089
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3305.00 SEK
    2381.17 SEK / Paket med 1000
    Save 923.83 SEK
    27% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 28-12-2026
Inkluderar fäst lock och integrerad gjuten elastomer tätning
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Validerad sterilisering (ISO 11137) alternativ för användning i forsknings- och medicinska laboratorier
  • IATA 95kPa certifierad för att överensstämma med USDOT HMR, 49 CFR, Parts 171-180 och IATA DGR UN3373 PI650 standarder för poströr och förpackningsinstruktioner för diagnostiska och smittsamma prover
  • Inkluderar fäst lock och integrerad gjuten elastomer tätning
  • Autoklaverbar (med påsatta lock)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 000 x G
  • Lägsta temperatur: -80 °C
  • Gjord i USA
Specifikationer
Produkttyp Provtagnings- och transportrör
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Material Polypropen
Sterilitet Icke-steril
Kapacitet (engelska) 0,34 oz.
Kapacitet (metrisk) 10 ml
Stängningsfärg Kricka
Stängningsmaterial Polypropen
Förslutningstyp Skruvlock med elastomerisk tätning
Beskrivning Fristående rör
För användning med (applikation) IATA DGR UN3373 Transport
Examen 1 mL
Höjd (metrisk) 94 mm
Längd (metrisk) 115 mm
RCF-betyg 12,000 x g
Bredd (metrisk) 15.2 mm
Kvantitet 1000/Cs.