Läs mer
Cytiva Superdex™ 200 Increase 10/300 GL förpackad Tricorn™-kolonner
Produktkod. 15182085 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
25 till 500 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Sängvolym Förpackningsstorlek
15182085 25 till 500 μl Varje
1 options
Produktkod. 15182085 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28990944
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För storleksuteslutningskromatografi och analys av proteiner med molekylvikter mellan 10 000 och 600 000. Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 10/300 GL färdigpackade Tricorn™-kolonner är designade för småskalig preparativ rening.
  • För småskalig (25 till 500 μl) preparativ rening och för analytiska ändamål, lämpad för antikroppar
  • Tillåter karakterisering av proteiner, aggregatanalys av antikroppar, storlekshomogenitetsanalys av membranproteiner eller protein-proteininteraktioner
  • Färdigpackad med Superdex 200 Increase media
  • Komposit av tvärbunden högflödesagaros och dextranbasmatris för höga flödeshastigheter
  • Mindre kulstorlek på i genomsnitt 8,6 μm för ökad upplösning
  • Flödeshastighet:< 1,80 ml/min 1
  • Bäddvolym: Cirka 24 ml
  • Kolonn, innerdiameter: 10 mm
  • Kolonner levereras med två fingertäta kontakter 1/16 tum hane för anslutning till AKTA™ eller annat system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 25 till 500 μl
Produkttyp Superdex förpackad kolonn
För användning med (applikation) Småskalig (25 till 500 μl) preparativ rening och analys
Material Tvärbunden agaros och dextran
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Superdex 200 Increase, 10/300 GL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol