Beskrivning
- Färdigpackad med Superdex 200 Öka media
- För proteiner med molekylvikter mellan 10 000 och 6 00 000 såsom antikroppar
- Komposit av tvärbunden högflödesagaros och dextranbasmatris för höga flödeshastigheter
- Används för förberedande och analytiska procedurer
- Mindre pärlstorlek i genomsnitt 8,6 μm för högre upplösning
- Levereras med två fingertäta 1/16 tum hankontakter för anslutning
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | <0,15 ml/min. 1 |
| Partikelstorlek | 8.6μ m |
| Produkttyp | Superdex förpackad kolonn |
| Material | Borsilikatglas |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Superdex 200 Increase, 3.2/300
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.