Läs mer
Cytiva Superdex™ 200 Increase 5/150 GL färdigpackade Tricorn™-kolonner
Produktkod. 15142355 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
4 till 50 μl;
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Sängvolym Förpackningsstorlek
15142355 4 till 50 μl; Varje
1 options
Produktkod. 15142355 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28990945
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För storleksuteslutningskromatografi och analys av proteiner med molekylvikter mellan 10 000 och 600 000. Cytiva Lifescience™ Superdex™ 200 Increase 5/150 GL färdigpackade Tricorn™-kolonner är designade för småskalig preparativ rening.
  • För snabba renhetskontroller och screeningar av olika experimentella förhållanden
  • Färdigpackad med Superdex 200 Increase media
  • Komposit av tvärbunden högflödesagaros och dextranbasmatris för höga flödeshastigheter
  • Mindre kulstorlek på i genomsnitt 8,6 μm för ökad upplösning
  • Flödeshastighet:< 0,75 ml/min 1
  • Sängvolym: Cirka 3m l
  • Kolonn innerdiameter.: 5 mm
  • Kolonner levereras med två fingertäta kontakter 1/16 tum hane för anslutning till AKTA™ eller annat system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 4 till 50 μl;
Produkttyp Superdex 200 Increase
För användning med (applikation) Snabba renhetskontroller och snabba undersökningar
Material Tvärbunden agaros och dextran
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Superdex 200 Increase, 5/150 GL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.