Läs mer
Cytiva Superdex™ 200 Prep Grade
Produktkod. 11570804 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
150mL
Förpackningsstorlek:
150ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11570804 150mL 150ml
1 options
Produktkod. 11570804 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17104301
 Begränsad artikel
I lager
Producera separationsmedium med hög selektivitet och upplösning. Cytiva Life Sciences™ Superdex™ 200 Prep Grade för rening av proteiner med fraktioneringsområde: 10000 till 600000D
  • Gelfiltreringsmedium
  • För rening av proteiner med fraktioneringsområde: 10000 till 600000Da
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
  • Matris: komposit av tvärbunden agaros och dextran
  • pH-stabilitet arbetsområde
  • Finns i 150 ml flaska
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 150mL
Flödeshastighet 10 till 50 cm/h.
Partikelstorlek 24 till 44μ m
Produkttyp Superdex Media
Formatera Solid sfärisk kula
För användning med (applikation) Separation, polering och produktformulering av monoklonala antikroppar
Max. Tryck 70psi
pH-intervall 3 till 13
Typ av stöd Komposit av tvärbunden agaros och dextran
Provtyp Rekombinant protein
Innehåll och lagring 4 till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Superdex 200 prep grade, 150 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol