Beskrivning
- Gelfiltreringsmedium
- För rening av proteiner med fraktioneringsområde: 3000 till 70000Da
- Genomsnittlig partikelstorlek: 34 μm
- Matris: komposit av tvärbunden agaros och dextran
- pH-stabilitet arbetsområde
- Finns i 150 ml flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 150 mL |
| Flödeshastighet | 10 till 50 cm/h. |
| Partikelstorlek | 24 till 44μ m |
| Produkttyp | Superdex Media |
| Formatera | Solid sfärisk kula |
| För användning med (applikation) | Separation, polering och produktformulering av rekombinanta proteiner |
| Max. Tryck | 70psi |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | Komposit av tvärbunden agaros och dextran |
| Provtyp | Rekombinant protein |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Superdex 75 prep grade, 150 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.