Läs mer
MP Biomedicals™ SuperFastPrep-2™ Bärbar pärlslagningskvarn och lyseringssystem, 2 x 2 mL, batteridriven
Produktkod. 15413654 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Provvolym:
Upp till 200 mg i 1 ml buffert
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Provvolym Förpackningsstorlek
15413654 Upp till 200 mg i 1 ml buffert Varje
1 options
Produktkod. 15413654 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 116012500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43950.00 SEK
    41864.93 SEK / Paket med 1
    Save 2085.07 SEK
    4% Av
I lager
SuperFastPrep-2™ Portable Bead Beating grinder and lysis system används för provberedning, lysering, homogenisering och malning av praktiskt taget alla typer av biologiskt prov. Den är handhållen och kompatibel med de flesta 2 mL-rör som innehåller lysmatris.
  • Produktöversikt: SuperFastPrep2 är ett kompakt, sladdlöst, handhållet provavbrottsinstrument designat för att snabbt och effektivt homogenisera, mala eller lysera biologiska och miljömässiga prover. Den kan användas på avlägsna platser och i de flesta väderförhållanden för omedelbar insamling, bearbetning och bevarande av prover.
  • SuperFastPrep-2 använder en unik mekanism monterad på ett roterande verktyg utformat för att arbeta i 600 till 4 800 cykler per minut med ett fulladdat batteri. Den fristående enheten rymmer två standard 2 mL skruvlock Lysing Matrix-rör optimerade för ett brett urval av provtyper. Med enheten ingår ett vridbart handtag, två laddningsbara litiumjonbatterier, laddningsstation, spänningsomvandlare och skyddsväska.
  • Användning: Används för att homogenisera, mala eller lysera alla prover SuperFastPrep-2 Bärbar homogenisator lyserar grundligt och snabbt alla vävnader och celltyper, vilket möjliggör enkel och reproducerbar isolering av stabilt RNA, aktiva proteiner och genomiskt DNA i full längd.
  • Provvolym: Upp till 200 mg i 1 ml buffert
  • Kapacitet: 2 x 2 mL rör
  • 90/240 V för labbversion, sladdlös drift för fältversion.
Rekommenderad förvaring
Store at Room Temperature (15–30°C).
Specifikationer
För användning med (applikation) Den kan användas för att lysera mikrober i jord-, sediment-, slam- och fekala prover och kan effektivt bearbeta svårlyserbara svamp-, alger-, växt- och djurvävnader. Den kan användas på vilken avlägsen plats som helst och i de flesta väderförhållanden när omedelbar provinsamling, bearbetning och konservering krävs av forskaren.
Bullernivå 80 till 100 dB
Provvolym Upp till 200 mg i 1 ml buffert
Om inget annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning.