Läs mer
Invitrogen™ SuperFi™ Buffertar
Beskrivning
Invitrogen™ SuperFi™ Buffer är en 5X buffertlösning optimerad för användning med Invitrogen™ Platinum™ SuperFi DNA-polymeras. Bufferten innehåller 7,5 mM MgCl2 vilket ger 1,5 mM MgCl2 i den slutliga reaktionen.
De SuperFi Grön buffert (kat. nr. 12356005) inkluderar ett densitetsreagens och två spårningsfärgämnen för direkt laddning av PCR-produkter på en gel. Den färgade bufferten stör inte enzymprestandan och är kompatibel med nedströmsapplikationer såsom DNA-sekvensering, ligering och restriktionsuppslutning.
För applikationer som kräver PCR-produktanalys genom absorbans eller fluorescensexcitation, rekommenderar vi att du använder den färglösa SuperFi™ Buffert. (12355005)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| För användning med (applikation) | Varmstarts-PCR |
| Kvantitet | 4 x 1.25 mL |
| Inkluderar | 5X SuperFi Buffert (4 x 1,25 ml) Butik på– 5 °C till– 30 °C. |