Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ BP5MS GC Kapillärkolonn
Produktkod. 12924005
Längd (metrisk):
15 m
20 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
1.8 mm
Filmtjocklek:
0,18μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12924005
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 054301
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
SGE GC-kolonn BP5MS är en optimerad silfenylenkolonn för generell MS-analys
  • Perfekt för 5 % GCMS-analys
  • Optimerat silfenyleninnehåll för generella MS-analyser
Specifikationer
Max. Temperatur 350 °C
Typ GC Kapillärkolonn
Diameter (metrisk) Inre 1.8 mm
För användning med (applikation) 5 % GC-MS-analys
Temperaturområde -40 °C till +330/350 °C
Filmtjocklek 0,18μ m
Längd (metrisk) 20 m
Material 5% Fenyl Polysilphenylen-siloxan