Läs mer
Notrax Superflow™ XT Nitril Oil Resistant Reversibel Anti-Slip Dräneringsmatta
Beskrivning
- Vändbar halkskyddsmatta är anmärkningsvärt bekväm och användbar på båda sidor för förlängd livslängd
- Dess perforerade vävda yta är halksäkra ytor samtidigt som den tillåter omedelbar evakuering av vätskor i våta områden
- Låg profil för enkel åtkomst till vagnen och lätt för att underlätta lyft och rengöring
- Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta
- Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar
- Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Mått (L x B) | 152 x 91 cm |
| Färg | Svart |
| Längd (engelska) | 5 ft. |
| Längd (metrisk) | 152 cm |
| Material | Nitrilgummi |
| Typ | Industriell och kommersiell mattning |
| Bredd (metrisk) | 91 cm |