Läs mer
Notrax Superflow™ XT Vändbar Anti-Slip Dräneringsmatta
Produktkod. 17732228
Change view
Mått (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
17732228 152 x 91 cm
17722228 90 x 60 cm
17742228 183 x 122 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17732228 Leverantör Notrax Leverantörsnummer 566S0035BL
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta. Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar.
  • Vändbar halkskyddsmatta är anmärkningsvärt bekväm och användbar på båda sidor för förlängd livslängd
  • Dess perforerade vävda yta är halksäkra ytor samtidigt som den tillåter omedelbar evakuering av vätskor i våta områden
  • Låg profil för enkel åtkomst till vagnen och lätt för att underlätta lyft och rengöring
  • Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta
  • Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar
  • Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
Specifikationer
Mått (L x B) 152 x 91 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 5 ft.
Längd (metrisk) 152 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 91 cm