Läs mer
Notrax Superflow™ XT Vändbar Anti-Slip Dräneringsmatta
Produktkod. p-7227261
Mått (L x B):
90 x 60 cm
152 x 91 cm
183 x 122 cm
Produktkod. 17722228
Brand: Notrax 566S0023BL
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta. Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar.
  • Vändbar halkskyddsmatta är anmärkningsvärt bekväm och användbar på båda sidor för förlängd livslängd
  • Dess perforerade vävda yta är halksäkra ytor samtidigt som den tillåter omedelbar evakuering av vätskor i våta områden
  • Låg profil för enkel åtkomst till vagnen och lätt för att underlätta lyft och rengöring
  • Ankbrädor av gummi ger en bekväm och säker arbetsplattform i våta utrymmen med sin aggressiva halkbeständiga yta
  • Stora hål och upphöjda dubbar gör att vätskor i våta områden eller skräp i torra områden kan falla igenom och lämna ytan klar
  • Rengöring med rengöringsmedel och vattenstråle rekommenderas för förlängd livslängd
Specifikationer
Mått (L x B) 90 x 60 cm
Färg Svart
Längd (engelska) 35 tum
Längd (metrisk) 90 cm
Material Naturgummi
Typ Industriell och kommersiell mattning
Bredd (metrisk) 60 cm