Läs mer
Epredia™ SuperFrost™ Objektglas för mikroskop
Descrizione
- Tidskrävande märkning med pappersetiketter behövs inte längre
- Skrivytan är resistent mot alla vanliga lösningsmedel
- SuperFrost objektglas kan sorteras efter färg t.ex. efter patient, brådskande, fläck eller undersökningsmetod
- Enkel igenkänning av specificerade egenskaper som examensår eller institution, användning etc.
Specifica
Specifica
| Kanter | 90° , Mark |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Färg | Gult |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8037/I |
| Beläggning | Obelagd |
| Skrivyta | Ja |
| Mått (L x B) | 76 x 26 mm |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?