Läs mer
Epredia™ SuperFrost™ Objektglas för mikroskop
Produktkod. 17294884
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
17294884 Blått -
17204894 Rosa -
17214894 Gult -
17224894 Klart Paket med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17294884 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer AG00008132E01MNZ20
 Begränsad artikel
I lager
Den tryckta Epredia™ SuperFrost-fliken är ogenomtränglig för praktiskt taget alla vanliga laboratoriekemikalier och reagenser. Ett brett urval av färger gör att flera undersökningsexemplar kan märkas och arkiveras enkelt och tydligt.
  • Tidskrävande märkning med pappersetiketter behövs inte längre
  • Skrivytan är resistent mot alla vanliga lösningsmedel
  • SuperFrost objektglas kan sorteras efter färg t.ex. efter patient, brådskande, fläck eller undersökningsmetod
  • Enkel igenkänning av specificerade egenskaper som examensår eller institution, användning etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kanter 90° , Mark
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Färg Blått
Certifikat och efterlevnad ISO8037/I
Beläggning Obelagd
Skrivyta Ja
Mått (L x B) 76 x 26 mm