Läs mer
Thermo Scientific™ SuperFrost™ Microscope Slides, Cut
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Pink
Purple
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
- The writing area is resistant to all common solvents
- SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
- Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
Specifikationer
Specifikationer
Längd (metrisk) | 76 mm |
Bredd (metrisk) | 26 mm |
Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
Färg | Purple |
Certifikat och efterlevnad | ISO8037/I |
Beläggning | Uncoated |
Kvantitet | 50/Box, 5000 in outer carton |
Skrivyta | Yes |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Thermo Scientific™ SuperFrost™ Microscope Slides, Cut >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering