Läs mer
Epredia™ SuperFrost Plus™ Vidhäftning glider
Produktkod. 12312148 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Rosa
Vitt
Hörnstil:
Klippt
Traditionell
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Hörnstil Förpackningsstorlek
12312148 Gult Traditionell -
10149870 Vitt Traditionell Paket med 72
11950657 Blått Traditionell -
10354365 Rosa Traditionell -
12625336 Klart Traditionell Paket med 72
15264653 Orange Klippt Paket med 72
15438060 Vitt Klippt Paket med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12312148 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer J1830AMNZ
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Minimerar vävnadsförlust under färgning vilket resulterar i snabba behandlingstider och minskad risk förknippad med vävnadsförlust och upprepad testning. Epredia™ SuperFrost Plus Slides säkrar frusna och formalinfixerade, paraffininbäddade vävnadssektioner såväl som cytologipreparat.
  • Ingen tid slösas bort på diabeläggningsprocedurer
  • Inga pengar slösas bort på dyra lim
  • Pålitlig och enhetlig beläggning
  • Minimal provförlust
  • Pålitlig och säker adhesiv verkan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Kanter 90° , Mark
Typ Vidhäftningsglid
Färg Gult
Hörnstil Traditionell
Kvantitet 72/Pk.