Läs mer
Epredia™ SuperFrost Plus™ Vidhäftningsglas, specialstorlek
Produktkod. 10422755 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Kvantitet:
72/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10422755 72/Pk. Paket med 72
1 options
Produktkod. 10422755 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer J1800BMNZ
 Begränsad artikel
I lager
Minimerar vävnadsförlust under färgning, vilket ger snabba svarstider och minskad risk för vävnadsförlust och upprepade tester. Epredia™ SuperFrost Plus Slides säkrar frysta och formalinfixerade paraffininsatta vävnadssektioner samt cytologipreparat. Det tryckta tabbläcket är ogenomträngligt för praktiskt taget alla vanliga laboratoriekemikalier och reagenser. För vävnadsskivor som är 2 till 5 μm tjocka.
  • Ingen tid slösas bort på diabeläggningsprocedurer
  • Inga pengar slösas bort på dyra lim
  • Pålitlig och enhetlig beläggning
  • Minimal provförlust
  • Pålitlig och säker adhesiv verkan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 50 mm
Kanter 90° , Mark
Typ Vidhäftningsglid
Färg Vitt
Kvantitet 72/Pk.