Läs mer
Epredia™ SuperFrost Gold Plus™ Adhesionsslides
Produktkod. 11976299 Handla allt Epredia Produkter
Change view
Antal per förpackning:
72/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Produktkod. Antal per förpackning Förpackningsstorlek
11976299 72/Pk. Paket med 72
1 options
Produktkod. 11976299 Leverantör Epredia™ Leverantörsnummer K5800AMNZ72
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Epredia™ SuperFrost Plus™ Gold-slides rekommenderas för svårfångade vävnadsprover som ben, hjärna, bröst och hud. De är idealiska för speciella färgningar, immunocytokemiska och in situ DNA-hybridisering på dessa vävnadstyper.
  • Ingen tid slösas bort på diabeläggningsprocedurer
  • Inga pengar slösas bort på dyra lim
  • Pålitlig och enhetlig beläggning
  • Minimal provförlust
  • Pålitlig och säker adhesiv verkan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Längd (metrisk) 75 mm
Bredd (metrisk) 25 mm
Antal per förpackning 72/Pk.
Färg Vitt
Mått (L x B) 75 x 25 mm