Läs mer
Epredia™ SuperFrost™ Microscope Slides, Ground 90°
Handla allt Epredia Produkter
Färg:
Blue
Green
Pink
White
Yellow
Kvantitet:
50/Box, 2000 in outer carton
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Time-consuming labeling with paper labels is no longer required
- The writing area is resistant to all common solvents
- SuperFrost slides may be sorted by color e.g. by patient, urgency, stain or examination method
- Simple recognition of specified characteristics such as year of examination or department, use etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Längd (metrisk) | 76 mm |
| Bredd (metrisk) | 26 mm |
| Kanter | 90°, Ground |
| Tjocklek (metrisk) | 1 mm |
| Färg | Pink |
| Certifikat och efterlevnad | ISO8037/I |
| Beläggning | Uncoated |
| Kvantitet | 50/Box, 2000 in outer carton |
| Skrivyta | Yes |
| Mått (L x B) | 76 x 26 mm |