Läs mer
Superfos™ SuperLift™ Polypropylene Standard with Centering Lid
Produktkod. p-8000461
Encompass
Diameter (metrisk) Yttre:
223.7 mm
Höjd (metrisk):
12.5 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 10228014
Brand: Superfos™ 1671
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Manufactured from polypropylene. Superfos™ SuperLift™ Polypropylene Standard with Centering Lid includes tamper evidence while the protective collar safeguards the lid to prevent container ovalisation.
  • Manufactured from polypropylene
  • Includes tamper evidence while the protective collar safeguards the lid and prevents container ovalisation.
  • Very good heat resistance
  • Packaging is suitable for hot filling.
  • Notably, plastic packaging become flexible when subjected to hot filling temperatures and care must be taken in relation to stacking immediately after hot filling.
  • Freezing conditions require special resins available on request.
Specifikationer
Produkttyp Standard with Centering Lid
Material Polypropylene
Autoklaveringsbar Autoclavable
Certifikat och efterlevnad European Union Commission Regulation No. 10/2011/EC amendments
Diameter (metrisk) Yttre 223.7 mm
För användning med (utrustning) 3.5 and 5.8L Bucket
Höjd (metrisk) 12.5 mm
Inkluderar Standard Lid with Centering Pieces
Kvantitet 1 Ea.
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.