Läs mer
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Hotplate Series
Produktkod. 15423620 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
7,25 x 7,25 tum
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15423620
Brand: Thermo Scientific™ HP88857198
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger dig pålitlig prestanda, pålitlig säkerhet och enkel användning.
Vår nya Thermo Scientific™ SuperNuova+™serie med värmeplattor ger pålitlig prestanda, pålitlig säkerhet och enkel användning. Enheterna finns i två storlekar, inklusive en multipositionsmodell med optimerade kontroller och inställningar för tillämpningar som kräver avancerad precision.
Intuitiv design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Möjlighet att spara temperaturinställningar
  • Tillval PT1000 temperatursond och stänkskydd
  • Innehåller: PT100 temperatursond, stav och klämmor
Avancerad teknik
  • Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50°C (122°F)
Garanti:
3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Storlek 7,25 x 7,25 tum
Temperatur (metrisk) Omgivning till 300 °C
Höjd (engelska) 3,8 tum
Längd (engelska) 13 tum
Vikt (engelska) 10.6 lb.
Bredd (engelska) 8,2 tum
Höjd (metrisk) 9.7 cm
Längd (metrisk) 33 cm
Vikt (metrisk) 4.8 kg
Bredd (metrisk) 20.8 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Certifikat och efterlevnad COA
Garanti 3 år
Visa LED
Mått (L x B x H) 7,25 tum x 7,25 tum
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.