Läs mer
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Hotplate Series
Produktkod. 15493620 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
7,25 x 7,25 tum
Elektriska krav:
230 V, 50/60 Hz
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Elektriska krav Förpackningsstorlek
15493620 Keramisk 10,25 x 10,25 tum 230 V, 50/60 Hz Varje
15423620 Aluminium 7,25 x 7,25 tum 230 V, 50/60 Hz Varje
15463610 Keramisk 7,25 x 7,25 tum 230 V, 50/60 Hz Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15493620 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer HP88850195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14200.00 SEK
    13845.23 SEK / Paket med 1
    Save 354.77 SEK
    2% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-04-2027
Ger dig pålitlig prestanda, pålitlig säkerhet och enkel användning.
Vår nya Thermo Scientific™ SuperNuova+™serie med värmeplattor ger pålitlig prestanda, pålitlig säkerhet och enkel användning. Enheterna finns i två storlekar, inklusive en multipositionsmodell med optimerade kontroller och inställningar för tillämpningar som kräver avancerad precision.
Intuitiv design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Möjlighet att spara temperaturinställningar
  • Tillval PT1000 temperatursond och stänkskydd
  • Innehåller: PT100 temperatursond, stav och klämmor
Avancerad teknik
  • Hot Top-varningssystem skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50°C (122°F)
Garanti:
3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Storlek 10,25 x 10,25 tum
Temperatur (metrisk) Omgivning till 400 °C
Höjd (engelska) 4 tum
Längd (engelska) 16,2 tum
Vikt (engelska) 16 lb.
Bredd (engelska) 11,3 tum
Höjd (metrisk) 10.2 cm
Längd (metrisk) 41.1 cm
Vikt (metrisk) 7.3 kg
Bredd (metrisk) 28.7 cm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Pluggtyp EU-stil, UK-stil, AUS-stil, CN-stil
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Certifikat och efterlevnad cCSAus, CE
Garanti 3 år
Visa LED
Mått (L x B x H) 16,2 x 11,3 x 4 tum (41,1 x 28,7 x 10,2 cm)
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.