Läs mer
Thermo Scientific™ SuperNuova+™ Stirring Hotplates Series
Produktkod. 15413620 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Keramisk
Storlek:
10,25 x 10,25 tum
7,25 x 7,25 tum
Elektriska krav:
230 V 50/60 Hz
Pluggtyp:
EU/UK/AUS/CN
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Storlek Elektriska krav Pluggtyp Förpackningsstorlek
15413620 Keramisk 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Varje
15433650 Keramisk 10,25 x 10,25 tum 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Varje
15433620 Aluminium 7,25 x 7,25 tum 230 V 50/60 Hz EU/UK/AUS/CN Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15413620 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer SP88857195
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13714.25 SEK
    12710.37 SEK / Paket med 1
    Save 1003.88 SEK
    7% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 29-04-2027
Ger dig pålitlig prestanda, pålitlig säkerhet och enkel användning.
Få pålitlig prestanda, pålitlig säkerhet och enkel drift med vår nya Thermo Scientific™ SuperNuova+™serie med omrörande värmeplattor. Enheterna finns i två storlekar, inklusive en multipositionsmodell med optimerade kontroller och inställningar för tillämpningar som kräver avancerad precision.
Intuitiv design
  • Val av topplatta i keramik eller aluminium
  • Lättläst LED-display för uppvärmning och omrörning
  • Upphöjd display skyddar elektroniken från spill
  • Möjlighet att spara temperaturinställningar
  • Tillval PT1000 temperatursond och stänkskydd
  • Innehåller: PT100 temperatursond, stav och klämmor
Avancerad teknik
  • Stir Trac har innovativ teknik för långsam omrörning, konsekvent hastighetskontroll och starkare magnetkoppling
  • Hot Top-varningssystemet skyddar mot oavsiktliga brännskador med framträdande display när värmeytan är över 50°C (122°F)
Garanti:
3 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material för toppplatta Keramisk
Spänning 230 V
Inkluderar Nätsladd
Fraktvikt (engelska) 12.3 lb.
Fraktvikt (metrisk) 5.6 kg
Elektriska krav 230 V 50/60 Hz
Längd (engelska) 13 tum
Storlek 7,25 x 7,25 tum
Höjd (metrisk) 9.7 cm
Temperatur (metrisk) Omgivning till 450 °C
Höjd (engelska) 3,8 tum
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 20.8 cm
Längd (metrisk) 33 cm
Bredd (engelska) 8,2 tum
Vikt (engelska) 12.3 lb.
Vikt (metrisk) 5.6 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Pluggtyp EU/UK/AUS/CN
Omrörningsområde 50 till 1500 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 7,25 tum x 7,25 tum
Certifikat och efterlevnad Analyscertifikat (COA), Intyg om överensstämmelse (COC)
Visa LED
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för begränsning av intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.