Läs mer
Cytiva™ Superose™ 6 Increase-koloner
Produktkod. 15377653 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
3.2 mm
5 mm
10 mm
Höjd (metrisk):
150 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
15377653 10 mm 300 mm Varje
15303234 3.2 mm 300 mm Varje
15383224 5 mm 150 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15377653 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 29091596
Spara upp till 60% på mikrobiologi
Använd kampanjkoden 28004
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Högupplöst storleksuteslutningskromatografi för att studera stora proteiner och komplex. Cytiva Lifescience™ Superose™ 6 Increase kolonner ger hög kvalitet i storleksexklusionskromatografi (SEC).
Superose™ 6 Increase förpackade kolonner ger kvaliteten och hög upplösning i storleksexklusionskromatografi (SEC)— även för stora proteiner och aggregat.
Ökad prestanda
  • Högre upplösning än traditionella Superose 6-kolonner
  • Brett fraktioneringsintervall (Mr från 5 000 till 5 000 000)
  • Tål rengöring med hög pH
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Superose 6 Increase 10/300 GL
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Höjd (metrisk) 300 mm
Flödeshastighet 0,5 ml/min.
Material Borsilikatglas
Ligandtyp Tvärbunden agaros
Max. Tryck 435 psi
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 8,6 μm
Typ av stöd Polyeten (PE) filter
Innehåll och lagring 4° till 30° i 20 % etanol
Kolumntyp Gelfiltreringskolonn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Superose 6 Increase 10/300 GL
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol