Läs mer
Cytiva Superose™ Media Prep Grade Lab Packs
Handla allt Cytiva Produkter
Produkttyp:
Superose 12 Prep Grade
Superose 6 Prep Grade
Max. Tryck:
100 psi
58 psi
Förpackningsstorlek:
125ml
Beskrivning
- Tillåt hög återvinning av en mängd olika biomolekyler, —proteiner, peptider, polynukleotider, etc.
- Levereras som bulkfiltreringsmedia, för preparativa separationer
- Avsedd som ett komplement till Superose PC-förpackade kolonner; kan effektivt packas under medeltryck
- Superose 6 Prep Grade avsedd för biomolekyler med ett brett fraktioneringsområde; Superose 12, för proteiner med högre molekylvikt
Beställningsinfo
Levereras i 125 ml behållare
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Flödeshastighet | 40 cm/hr. |
| Partikelstorlek | 30 till 40μ m |
| För användning med (utrustning) | AKTA™ design pump eller system |
| Sängvolym | ≈100 ml |
| Produkttyp | Superose 12 Prep Grade |
| För användning med (applikation) | Separationer av proteiner och andra biomolekyler efter storlek |
| Max. Tryck | 100 psi |
| pH-intervall | 3 till 12 |
| Typ av stöd | Mycket tvärbunden agaros |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- superose 12 prep grade
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol