Läs mer
MP Biomedicals™ Superoxiddismutas, MP Biomedicals™
Produktkod. 11448232 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
300 kU
Förpackningsstorlek:
300ku
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448232 300 kU 300ku
1 options
Produktkod. 11448232 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 0219011732
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7315.00 SEK
    6963.85 SEK / 300ku
    Save 351.15 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Katalyserar omvandlingen av superoxid till syre och väteperoxid. Superoxiddismutas, MP Biomedicals är ett antioxidantenzym och ett viktigt försvar i celler som utsätts för syre. Det är ett metalloprotein med låg molekylvikt som finns i aerob ce
Superoxiddismutas (SOD) ger skydd mot skadliga reaktioner med superoxidradikalanjonen (O2-) genom att katalysera dess disproportionering till syre och väteperoxid. Den konkurrerar med kväveoxid (NO) om superoxidanjon (som reagerar med NO för att bilda peroxinitrit), vilket främjar aktiviteten av NO. SOD har också visat sig undertrycka apoptos i odlade ovariefolliklar från råtta, neurala cellinjer och transgena möss.
Superoxiddismutas spelar en avgörande roll i försvaret av celler mot de toxiska effekterna av syreradikaler. SOD från bovina erytrocyter har använts i en studie för att bedöma en kinetisk modell av strålningsinducerad inaktivering av superoxiddismutas i dikväveoxidmättade lösningar. Superoxiddismutas från bovina erytrocyter har också använts i en studie för att undersöka eventuellt deltagande av superoxidanjon i den intestinala tryptofan-2,3-dioxygenasreaktionen.
Specifikationer
Färg Ljusblå
Beskrivning Superoxiddismutas
CAS 9054-89-1
Synonym SOD; Superoxid: superoxidoxidoreduktas
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C; uttorka
Givarkälla Bovina erytrocyter
Form Frystorkat material
För användning med (applikation) Katalysator i dismutation av superoxid
Kvantitet 300 kU