Läs mer
Invitrogen™ SuperScript™ III First-Strand Synthesis SuperMix för qRT-PCR
Product Code. 10338102
Change view
Click to view available options
Antal reaktioner:
250 reaktioner
50 reaktioner
Unit Size:
250 reaktioner
50 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Antal reaktioner Unit Size
10338102 250 reaktioner 250 reaktioner
10246902 50 reaktioner 50 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Product Code. 10338102 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 11752250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36360.00 SEK
    24724.65 SEK / 250 reaktioner
    Save 11635.35 SEK
    32% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
Edge
Add to basket
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix för qRT-PCR ger högtemperaturkapaciteten hos SuperScript III Reverse Transcriptase i ett optimerat SuperMix-format för syntes av första-strängs cDNA för användning i realtids kvantitativ RT-PCR (qRT-PCR).
SuperScript III First-Strand Synthesis SuperMix för qRT-PCR ger högtemperaturkapaciteten hos SuperScript III Reverse Transcriptase i ett optimerat SuperMix-format för syntes av förstasträngens cDNA för användning i realtidskvantitativ RT-PCR (qRT-PCR). Den enkla, tidsbesparande reaktionsuppsättningen använder endast två rör: en 2X-reaktionsblandning och en enzymblandning.
Enzymblandning
SuperScript III Reverse Transcriptase, som ingår i RT-enzymblandningen, är en version av M-MLV RT som har konstruerats för att minska RNas-H-aktiviteten och ge ökad termisk stabilitet. Enzymet kan användas för att syntetisera cDNA vid ett temperaturintervall på 42 ––60 °C, vilket ger ökad specificitet, högre avkastning av cDNA och mer fulllängdsprodukt än andra omvända transkriptaser. Eftersom SuperScript III RT inte hämmas signifikant av ribosomalt och transfer-RNA kan det användas för att syntetisera cDNA från totalt RNA. RNaseOUT Rekombinant ribonuklessämmare, som också ingår i enzymblandningen, är ett RNas-inhibitorprotein som skyddar mot nedbrytning av mål-RNA på grund av ribonuklessororering av RNA-preparatet.
Reaktionsmix
2X RT-reaktionsblandningen inkluderar oligo(dT)20, slumpmässiga hexamerer, MgCl2 och dNTP:er i en buffertformulering som har optimerats för qRT-PCR. E. coli RNase H tillhandahålls som ett separat rör i kitet för att ta bort RNA-mallen från cDNA:RNA-hybridmolekylen efter förstasträngssyntes. Detta har visat sig öka känsligheten i qRT-PCR.
Användning SuperScript av III First-Strand Synthesis SuperMix
Denna SuperMix-formulering kan användas för att kvantifiera färre än 10 kopior av en målgen i qRT-PCR, med ett brett dynamiskt område som stöder noggrann kvantifiering av högkopia mRNA från upp till 1 μg totalt RNA. Reagenser tillhandahålls för 50 eller 250 RT-reaktioner om 20 μl vardera.
Order Info
Fraktsätt: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Innehåll och lagring
•2X RT-reaktionsblandning (2 x 1,25 ml)
• RT Enzyme Mix (500μ L)
•E. coli RNas (250μ L)
Tillräckligt med reagenser för 250 reaktioner vid 20μ L reaktionsvolymer.
Butik på– 20 °C.
Detektionsmetod qPCR
Formatera Supermix
GC-rik PCR-prestanda Hög
Reaktionshastighet 30 min.
Teknik Omvänd transkription
Optimal reaktionstemperatur 50 °C
Kvantitet 250 rxns
Omvänt transkriptas SuperScript III
Frakt skick Torr is
För användning med (applikation) Realtids-PCR (qPCR)
Slutlig produkttyp Första-strands cDNA
Antal reaktioner 250 reaktioner
Reaktionsformat mastermix
Reagenstyp Omvänd transkription
Utgångsmaterial RNA